Merck
738816
Sigma-Aldrich
3-Methylglutaryl-L-carnitine-(methyl-13C,d3) hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC12H21D3NO6Cl
Molekulargewicht:
329.80
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
gas
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO6.ClH/c1-9(5-11(15)16)6-13(19)20-10(7-12(17)18)8-14(2,3)4;/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H-,15,16,17,18);1H/t9?,10-;/m1./s1/i2+1D3;
InChIKey
AUYDMXVJGDGHRP-NUGLJLLJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
2A - Compressed liquefied or pressurized gas
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)