738344
Naphthalene-1-thiocarboxamide
97%
Synonym(e):
Naphthalene-1-carbothioamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
126-130 °C
SMILES String
NC(=S)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9NS/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,12,13)
InChIKey
DRCKUACWKCMOCB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable