Merck
737232
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5F3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
38-43 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Cc1cnc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c1-4-2-11-5(3-10-4)6(7,8)9/h2-3H,1H3
InChIKey
XZOKPWSKJRCLQO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.0 °F
Flammpunkt (°C)
48.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)