Merck
736937
Sigma-Aldrich
4-Bromo-7-methoxy-1-indanone
97%
Synonym(e):
4-Bromo-7-methoxyindanone
Größe auswählen
1 G
CHF 70.90
CHF 70.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 70.90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 70.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
134-138 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-9-5-3-7(11)6-2-4-8(12)10(6)9/h3,5H,2,4H2,1H3
InChIKey
OJDMKCLDADYDRL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)