Merck
736899
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-2,3-butadienoate
Synonym(e):
2-Methyl-2,3-butadienoic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylallene-1-carboxylate, Ethyl 2,3-butadiene-2-carboxylate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.459
Dichte
0.954 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C(C)=C=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h1,5H2,2-3H3
InChIKey
QFTBEYHBIFWGHJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup