736821
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
97%
Synonym(e):
3-Hydroxytriazolo[4,3-a]pyridine, s-Triazolo[4,3-a]pyridin-3-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
230-235 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1NN=C2C=CC=CN12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-6-8-7-5-3-1-2-4-9(5)6/h1-4H,(H,8,10)
InChIKey
LJRXNXBFJXXRNQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable