Merck
736538
Sigma-Aldrich
Diethylvinylorthoformiat
97%
Synonym(e):
(Diethoxymethoxy)-ethen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.401
Dichte
0.822 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(OCC)OC=C
InChI
1S/C7H14O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChIKey
AOYJISNQMSDAHR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
64.0 °F
Flammpunkt (°C)
17.8 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)