Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Silber, Dispersion
Lineare Formel:
Ag
CAS-Nummer:
7440-22-4
Molekulargewicht:
107.87
Products
Marke
Sigma-Aldrich (8)
Formelmasse
Physikalische Form
Produkte filtern
Showing 1-8 of 8
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
730785
Silber, Dispersion,
nanoparticles, 10 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
730793
Silber, Dispersion,
nanoparticles, 20 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
730807
Silber, Dispersion,
nanoparticles, 40 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
730815
Silber, Dispersion,
nanoparticles, 60 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
730777
Silber, Dispersion,
nanoparticles, 100 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
736465
Silber, Dispersion,
nanoparticle, 30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether, spec. resistivity 11 μΩ-cm, for printing on plastic films
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
736511
Silber, Dispersion,
nanoparticle, 40-50 wt. %, spec. resistivity < 0.001 Ω-cm, for printing on ITO and glass
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
736473
Silber, Dispersion,
nanoparticle, 30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether, spec. resistivity ~ 7 μΩ-cm, for printing on ITO films