Merck
736228
Supelco
Trimethylphosphit -Lösung
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
NMR reference standard
analytical standard
Konzentration
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
NMR-Röhrchenwandstärke
0.24 mm
Format
single component solution
SMILES String
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
InChIKey
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
31P sensitivity
Menge
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)