Merck
775827
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride
97%
Synonym(e):
β-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
5 G
CHF 68.00
25 G
CHF 189.00
CHF 68.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 68.00
25 G
CHF 189.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 68.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
186-191 °C
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
SMILES String
[Cl-].N(CCC(=O)O)(C)C.[H+]
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2)4-3-5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H
InChIKey
JTNKXYWGZCNBCH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)