Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Glasobjektträger, beschichtet mit Fluor-dotiertem Zinnoxid
Synonym(e):
FTO-Glas
EG-Nummer:
242-159-0
Products
Produktkategorie
accessories (5)
Marke
Sigma-Aldrich (3)
Chemische Zusammensetzung
Durchmesser (mm)
Länge (mm)
Packungsgröße
Produkte filtern
Showing 1-12 of 12
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
735167
Glasobjektträger, beschichtet mit Fluor-dotiertem Zinnoxid,
L × W × thickness 300 mm × 300 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
735140
Glasobjektträger, beschichtet mit Fluor-dotiertem Zinnoxid,
L × W × thickness 50 mm × 50 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
735159
Glasobjektträger, beschichtet mit Fluor-dotiertem Zinnoxid,
L × W × thickness 100 mm × 100 mm × 2.3 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
735256
Glasobjektträger, beschichtet mit Fluor-dotiertem Zinnoxid,
L × W × D 100 mm × 100 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~13 Ω/sq
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
735175
Glasobjektträger, beschichtet mit Fluor-dotiertem Zinnoxid,
L × W × thickness 50 mm × 50 mm × 3 mm, surface resistivity ~8 Ω/sq
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
735248
Glasobjektträger, beschichtet mit Fluor-dotiertem Zinnoxid,
L × W × D 50 mm × 50 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~13 Ω/sq
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
735183
Glasobjektträger, beschichtet mit Fluor-dotiertem Zinnoxid,
surface resistivity ~8 Ω/sq
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
735264
Glasobjektträger, beschichtet mit Fluor-dotiertem Zinnoxid,
L × W × D 300 mm × 300 mm × 2.3 mm, surface resistivity ~13 Ω/sq
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
735213
Glasobjektträger, beschichtet mit Fluor-dotiertem Zinnoxid,
L × W × D 100 mm × 100 mm × 3 mm, surface resistivity ~10 Ω/sq
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
735221
Glasobjektträger, beschichtet mit Fluor-dotiertem Zinnoxid,
L × W × D 300 mm × 300 mm × 3 mm, surface resistivity ~10 Ω/sq
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
735191
Glasobjektträger, beschichtet mit Fluor-dotiertem Zinnoxid,
L × W × thickness 300 mm × 300 mm × 3.2 mm, surface resistivity ~8 Ω/sq
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
735205
Glasobjektträger, beschichtet mit Fluor-dotiertem Zinnoxid,
L × W × D 50 mm × 50 mm × 3 mm, surface resistivity ~10 Ω/sq