Merck
734454
Sigma-Aldrich
Thiophen-3-carbonylchlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3ClOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.59
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
51-54 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
InChIKey
QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F
Flammpunkt (°C)
51 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)