Wichtige Dokumente
732419
1-(Phenylsulfonyl)-3-indolylboronic acid MIDA ester
Synonym(e):
1-(Phenylsulfonyl)indole-3-boronic acid, 1-(Phenylsulfonyl)indole-3-boronic acid MIDA ester, Methyliminodiacetic acid anhydride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
252-257 °C
SMILES String
O=C(CN(C)C1)OB(C2=CN(S(C3=CC=CC=C3)(=O)=O)C4=C2C=CC=C4)OC1=O
InChI
1S/C19H17BN2O6S/c1-21-12-18(23)27-20(28-19(24)13-21)16-11-22(17-10-6-5-9-15(16)17)29(25,26)14-7-3-2-4-8-14/h2-11H,12-13H2,1H3
InChIKey
REUFZLUZOIJDBP-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)