Merck
731722
Sigma-Aldrich
Kupfer(II) tert-Butylacetoacetat
97%
Synonym(e):
Bis-(tert.-butylacetoacetato)-kupfer(II)
Größe auswählen
10 G
CHF 436.00
CHF 436.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 436.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H26CuO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 436.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
105-110 °C
SMILES String
CC(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(OC(C)(C)C)=C/C(C)=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/2C8H14O3.Cu/c2*1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4;/h2*5,10H,1-4H3;/q;;+2/p-2/b2*7-5+;
InChIKey
CYHFRTGEBHOGBO-XXXYRMOLSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)