731714
copper(II) ethylacetoacetate
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
201.2-203.2 °C
SMILES String
CCC(C(C)=O)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(CC)C(C)=O
InChI
1S/2C6H10O3.Cu/c2*1-3-5(4(2)7)6(8)9;/h2*5H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;;+2/p-2
InChIKey
BWRKZNDMFFOZJB-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable