Merck
731617
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3BF7K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
278-291 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].Fc1cc(ccc1[B-](F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BF7.K/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15;/h1-3H;/q-1;+1
InChIKey
NKFIFIUHQRJHJP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable