Merck
731137
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromdithieno[3,2-b:2′,3′-d]thiophen
≥97%
Größe auswählen
500 MG
CHF 217.00
CHF 217.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 217.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H2Br2S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 217.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1cc2sc3cc(Br)sc3c2s1
InChI
1S/C8H2Br2S3/c9-5-1-3-7(12-5)8-4(11-3)2-6(10)13-8/h1-2H
InChIKey
UTKPZZGBROTDKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)