Wichtige Dokumente
241636
2,2′-Bithiophen
99%
Synonym(e):
2,2′-Bithienyl, 2,2′-Dithienyl
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
bp
260 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32-33 °C (lit.)
SMILES String
c1csc(c1)-c2cccs2
InChI
1S/C8H6S2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h1-6H
InChIKey
OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.