Merck
731021
Sigma-Aldrich
Benzo-1,4-dioxane-(ethylene-d4)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
1,2-Ethylene-d4-dioxybenzene, 1,4-Benzodioxan-(ethylene-d4), 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-(ethylene-d4)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8D4H4O2
Molekulargewicht:
140.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
liquid
bp
103 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C1([2H])Oc2ccccc2OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2
InChIKey
BNBQRQQYDMDJAH-NZLXMSDQSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)