Merck
730173
Sigma-Aldrich
2-(Trifluormethyl)pyridin-4-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
2-(Trifluormethyl)-isonicotinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4F3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
217-223 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1ccnc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-4(6(12)13)1-2-11-5/h1-3H,(H,12,13)
InChIKey
BZFGKBQHQJVAHS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)