Merck
730025
Sigma-Aldrich
2-(Trifluormethyl)pyrazin
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 87.80
CHF 87.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 87.80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3F3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 87.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.417
Dichte
1.344 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h1-3H
InChIKey
CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
91.9 °F
Flammpunkt (°C)
33.3 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)