Merck
705969
Sigma-Aldrich
2-Methyloxazol-4-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 49.00
CHF 49.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 49.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 49.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
182-187 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cc1nc(co1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8/h2H,1H3,(H,7,8)
InChIKey
IARMCEYEYXXEOS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Solid-phase preparation of (heteroaryl)carbonyl-substituted dipeptides as human protease activated receptor 2 affectors
  • Pd-catalyzed decarboxylative C-H cross-coupling
  • Stereoselective preparation of 3-amino-N-(phenylsulfonyl)alanines as inhibitors of ανβ3 integrin
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)