Merck
729019
Sigma-Aldrich
Trichloroacetamide-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonym(e):
2,2,2-Trichloroacetamide-15N
About This Item
Lineare Formel:
Cl3CCO15NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Form
crystals
bp
238-240 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
139-141 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2]C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)/i6+1
InChIKey
UPQQXPKAYZYUKO-PTQBSOBMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)