Merck
132160
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzonitril
95%
Größe auswählen
5 G
CHF 93.10
CHF 93.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 93.10
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)3C6H2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 93.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
bp
180-185 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
91-94 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(cc(OC)c1OC)C#N
InChI
1S/C10H11NO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,1-3H3
InChIKey
OSBQUSPVORCDCU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Room-temperature discotic liquid-crystalline coronene diimides exhibiting high charge-carrier mobility in air.
An Z,et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(37), 6688-6698 (2009)
Characterization of nitrile hydratation catalysed by Nocardia sp. 108.
Wang Y-J, et al.
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 23(3), 355-362 (2007)