Merck
728853
Sigma-Aldrich
2-Methylquinoline-6-boronic acid pinacol ester
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
83-89 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccc2cc(ccc2n1)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C16H20BNO2/c1-11-6-7-12-10-13(8-9-14(12)18-11)17-19-15(2,3)16(4,5)20-17/h6-10H,1-5H3
InChIKey
MYFCHWHWPZSMRP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)