Merck
727717
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methyl-imidazoliumiodid
98%
Größe auswählen
5 G
CHF 213.00
CHF 213.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 213.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.08
Beilstein:
9511928
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 213.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (HPLC)
98%
Form
crystals
Verunreinigungen
<1.0% water
SMILES String
[I-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.HI/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
IPVXEUXSWNLULC-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)