Merck
727601
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenyldiamin
≥96.5% (GC)
Synonym(e):
2,2′-Diamino-biphenyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.24
Beilstein:
1949579
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
≥96.5% (GC)
Form
solid
SMILES String
Nc1ccccc1-c2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H,13-14H2
InChIKey
HOLGXWDGCVTMTB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)