727172
(S)-2-Aminohexan
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonym(e):
(S)-2-Hexylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
produced by BASF
Assay
≥98.5% (GC)
99%
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES String
CCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,3-5,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChIKey
WGBBUURBHXLGFM-LURJTMIESA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
26.6 °F
Flammpunkt (°C)
-3 °C