Fortfahren mit
683027
trans-4-Fluorcinnamaldehyd
95%
Synonym(e):
(E)-3-(4-Fluorphenyl)-2-propenal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 146.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7FO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
CHF 146.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.599
density
1.146 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde, fluoro
SMILES string
Fc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7FO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
InChI key
YSIYEWBILJZDQH-OWOJBTEDSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
683019364754
description
95%
description
97%
description
97%
assay
95%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.599
refractive index
-
refractive index
-
form
liquid
form
solid
form
powder
density
1.146 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
functional group
fluoro
functional group
aldehyde, bromo
functional group
acyl chloride, nitro
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)