725064
2-Amino-6-Fluorpyridin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-62 °C
SMILES String
Nc1cccc(F)n1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H2,7,8)
InChIKey
UZALKVXCOUSWSL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable