Merck
724092
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-iod-3-picolin
97%
Synonym(e):
2-Chlor-4-iod-3-methyl-pyridin, 2-Chlor-4-iod-3-methylpyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5ClIN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
101-106 °C
SMILES String
Cc1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C6H5ClIN/c1-4-5(8)2-3-9-6(4)7/h2-3H,1H3
InChIKey
WHCRABJNJRAJIP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)