Merck
723517
Sigma-Aldrich
(4-Methylphenylboronsäurepinacolester)triphenylphosphoniumbromid
95%
Synonym(e):
(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzyl)-triphenylphosphoniumbromid, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboratophenyl)-methyl-triphenylphosphoniumbromid
Größe auswählen
5 G
CHF 355.00
CHF 355.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 355.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H33BBrO2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
559.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 355.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
265-270 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[Br-].CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(C[P+](c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)cc2
InChI
1S/C31H33BO2P.BrH/c1-30(2)31(3,4)34-32(33-30)26-22-20-25(21-23-26)24-35(27-14-8-5-9-15-27,28-16-10-6-11-17-28)29-18-12-7-13-19-29;/h5-23H,24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
QMJSYLUNLKWPAC-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)