Merck
721867
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methylpyrrolidine
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10BrN
Molekulargewicht:
164.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.491
bp
153-159 °C
Dichte
1.361 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CCC(Br)C1
InChI
1S/C5H10BrN/c1-7-3-2-5(6)4-7/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
ZHUYTHOKJZSZQJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.9 °F
Flammpunkt (°C)
54.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)