Merck
676365
Sigma-Aldrich
4-Boc-Piperazin-2-Carboxylsäure
96%
Synonym(e):
1-Boc-piperazin-3-carbonsäure, 4-(tert.-Butoxycarbonyl)-piperazin-2-carbonsäure, Piperazin-1,3-dicarbonsäure-1-tert.-butylester
Größe auswählen
1 G
CHF 67.40
CHF 67.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 67.40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 67.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
231-239 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-4-11-7(6-12)8(13)14/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
YRYAXQJXMBETAT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)