720704
Eisen(III)-Oxid, Dispersion
nanoparticles, ≤110 nm particle size, 20 wt. % in H2O
Synonym(e):
Eisenoxid in Wasser
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanoparticles
Konzentration
20 wt. % in H2O
Partikelgröße
≤110 nm
pH-Wert
6-8
Dichte
1.17 g/mL±0.1 g/mL at 25 °C
SMILES String
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
InChIKey
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable