Merck
720097
Sigma-Aldrich
4′-Brombiphenyl-3-Carboxylsäure
95%
Synonym(e):
3-(4-Bromphenyl)-benzoesäure
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
194-198 °C
SMILES String
OC(=O)c1cccc(c1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-12-6-4-9(5-7-12)10-2-1-3-11(8-10)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChIKey
IZEOXGJWZDXOEI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)