Merck
717932
Sigma-Aldrich
(±)-Geosmin-(10-methyl-d3)
99 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
2β,6α-Dimethylbicyclo[4,4.0]decan-β-ol-(10-methyl-d3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12D3H19O
Molekulargewicht:
185.32
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C12CCCCC1(O)C(C)CCC2
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3/i2D3
InChIKey
JLPUXFOGCDVKGO-BMSJAHLVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)