Merck
717916
Sigma-Aldrich
Chloroform -Lösung
NMR reference standard, 5% in acetone-d6 (99.9 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 0.2 %
Größe auswählen
1 PKG
CHF 329.00
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 329.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.11
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Qualität
NMR reference standard
Qualitätsniveau
Form
solution
Zusammensetzung
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
Konzentration
5% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
Eignung
suitable for NMR (reference standard)
SMILES String
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
1H Linienform
Menge
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
32.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matteo Serino et al.
PloS one, 6(6), e21184-e21184 (2011-06-24)
Daily variations in lipid concentrations in both gut lumen and blood are detected by specific sensors located in the gastrointestinal tract and in specialized central areas. Deregulation of the lipid sensors could be partly involved in the dysfunction of glucose