Merck
71588
Sigma-Aldrich
N(im)-Trityl-L-histidin-propylamid
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
N-Propyl-N(im)-trityl-L-histidinamid
Größe auswählen
1 G
CHF 262.00
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 262.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H30N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
438.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
N(im)-Trityl-L-histidin-propylamid, ≥95.0% (HPLC)
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Verunreinigungen
~8% water
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCCNC(=O)[C@@H](N)Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H30N4O/c1-2-18-30-27(33)26(29)19-25-20-32(21-31-25)28(22-12-6-3-7-13-22,23-14-8-4-9-15-23)24-16-10-5-11-17-24/h3-17,20-21,26H,2,18-19,29H2,1H3,(H,30,33)/t26-/m0/s1
InChIKey
PYSBOGZHEFMCJK-SANMLTNESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)