Merck
714976
Sigma-Aldrich
Bis-(2,4-dimethylpentadienyl)-ruthenium(II)
99%
Synonym(e):
Bis-(η5-2,4-dimethylpentadienyl)-ruthenium(II)
About This Item
Lineare Formel:
Ru(C7H11)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.39
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
powder, crystals or beads
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
91-93 °C
SMILES String
[Ru].[CH2][C](C)[CH][C]([CH2])C.[CH2][C](C)[CH][C]([CH2])C
InChI
1S/2C7H11.Ru/c2*1-6(2)5-7(3)4;/h2*5H,1,3H2,2,4H3;
InChIKey
ZOLKMBFKHJHDCJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)