Wichtige Dokumente
714739
5-Cyano-1,3-Benzoldicarboxylsäure
≥95%
Synonym(e):
5-Cyanisophthalsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
248-252 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C#N
InChI
1S/C9H5NO4/c10-4-5-1-6(8(11)12)3-7(2-5)9(13)14/h1-3H,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
YKADUTAIRWMMFI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.