Wichtige Dokumente
714194
(R)-3-Amino-2-phenyl-propionsäure
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-2-Phenyl-β-alanin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]/D -8.5±1.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
Zusammensetzung
carbon, 64.1-66.7%
nitrogen, 8.2-8.7%
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChIKey
LRCYAJZPDFSJPQ-QMMMGPOBSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)