Merck
713201
Sigma-Aldrich
(8α,9S)-6′-Methoxycinchonan-9-amin -trihydrochlorid
90%
Synonym(e):
(8S,9S)-9-Amino-9-deoxy-epichinin -trihydrochlorid, (S)-(6-Methoxy-chinolin-4-yl)((2S,4S,5R)-5-vinyl-chinuclidin-2-yl)-methanamin -trihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25N3O · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.81
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
89.5-110.5% (AT)
90% (HPLC)
90%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +65.0±2.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
SMILES String
Cl.Cl.Cl.COc1ccc2nccc([C@H](N)C3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H25N3O.3ClH/c1-3-13-12-23-9-7-14(13)10-19(23)20(21)16-6-8-22-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20H,1,7,9-10,12,21H2,2H3;3*1H/t13-,14-,19?,20-;;;/m0.../s1
InChIKey
GZXDEKGNTLNSGM-YPIZWHDUSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1