Wichtige Dokumente
71318
Natriumborhydrid
purum, ≥97.0% (gas-volumetric), tablet
Synonym(e):
Natriumboranat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (gas-volumetric)
Form
tablet
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Größe
18 mm × 10 mm × 8 mm
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChIKey
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?