Wichtige Dokumente
712809
2-Azido-D-galactose-tetraacetat
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactose, 2-Azido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-D-galactopyranosylacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Zusammensetzung
carbon, 44.1-45.9%
nitrogen, 10.9-11.6%
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(C)=O)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-12(23-7(2)19)13(24-8(3)20)11(16-17-15)14(26-10)25-9(4)21/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
InChIKey
QKGHBQJLEHAMKJ-RQICVUQASA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?