Wichtige Dokumente
712620
N-Boc-4-azido-L-homoalanin (Dicyclohexylammonium)-salz
≥97% (CE)
Synonym(e):
(S)-4-Azido-2-(Boc-amino)-buttersäure (Dicyclohexylammonium)-salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (CE)
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]/D +15.5±1.0°, c = 1 in ethanol
Zusammensetzung
carbon, 57.5-61.0%
nitrogen, 16.0-16.9%
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCN=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C9H16N4O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-9(2,3)17-8(16)12-6(7(14)15)4-5-11-13-10/h11-13H,1-10H2;6H,4-5H2,1-3H3,(H,12,16)(H,14,15)/t;6-/m.0/s1
InChIKey
UCLAYMPJMDBLOX-ZCMDIHMWSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)