Wichtige Dokumente
712051
L-α-Cyclopropylglycin
95%
Synonym(e):
(S)-Amino-cyclopropyl-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
94.0-106.0% (NT)
95%
Form
lumps
Optische Aktivität
[α]/D +101±4°, c = 1% in 1 M HCl
Verunreinigungen
≤5.0% water
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H](C1CC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c6-4(5(7)8)3-1-2-3/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChIKey
BUSBCPMSNBMUMT-BYPYZUCNSA-N
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)