Fortfahren mit
A3903
1-Aminocyclopropancarbonsäure
≥98% (TLC), powder, NMDA agonist
Synonym(e):
ACC, ACPC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 131.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 198.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 597.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2076413
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Storage condition:
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Keep in a dry place.)
CHF 131.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1-Aminocyclopropancarbonsäure, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Keep in a dry place.)
color
white
mp
229-231 °C (lit.)
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)
InChI key
PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
1-Aminocyclopropancarbonsäure (ACC) ist eine nichtproteinogene Aminosäure und ein Mitglied der 1-Aminocycloalkancarbonsäuren.
Application
1-Aminocyclopropancarbonsäure (ACC) wurde als Substrat zum Bestimmen der ACC-Deaminaseaktivität zum Untersuchen der pflanzenwachstumsfördernden Eigenschaften von endophytischen Isolaten aus Pteris vittata-Wurzeln, Cucurbitsamen eingesetzt. Sie wurde auch als Ethylenvorläufer zum Untersuchen der Wirkung einer hohen Ethylenkonzentration auf die Seitenwurzeldichte (LRD) von Mutanten der braunen Mittelrippe (bmr) von Sorghum eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
1-Aminocyclopropancarbonsäure (ACC) ist ein partieller Agonist, der an der Glycin-Modulatorstelle des N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptors (NMDA-Rezeptor) wirkt. ACC dient als biosynthetischer Vorläufer des Pflanzenhormons Ethylen. Somit spielt sie auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Pflanzen. ACC weist antikonvulsive, anxiolytische, gegen Sucht wirkende, neuroprotektive und antidepressivumähnliche Wirkungen bei Ratten und Mäusen auf. ACC beeinträchtigt weder das Gedächtnis noch den Lernprozess.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8005EMU030901CDS005391
description
≥98% (TLC), powder
description
≥98% (TLC)
description
targeting mouse Narg2
description
AldrichCPR
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder or crystals
form
lyophilized powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Keep in a dry place.)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white
color
white to off-white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Aminocyclopropancarbonsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)