Merck
711144
Sigma-Aldrich
Kalium 1H-Pyrazol-3-Trifluorborat
Synonym(e):
Kalium-1H-pyrazol-5-trifluoroborat, Kalium-pyrazol-5-trifluoroborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3BF3KN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
196-200 °C
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H3BF3N2.K/c5-4(6,7)3-1-2-8-9-3;/h1-2H,(H,8,9);/q-1;+1
InChIKey
QNHYBMZHGRWURK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
An Organotrifluoroborate involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.