Merck
710539
Sigma-Aldrich
Bis-(isopropylcyclopentadienyl)-nickel
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
Dichte
1.129 g/mL at 25 °C
1.15 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Ni].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.Ni/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h2*3-7H,1-2H3;
InChIKey
OIYDMFLWYJTIRX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Phosphine ligand for cross coupling
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)